주요 문서
CIAH987ED21E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.1
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-3(6(13)14)2-12-5(4)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
CHYDKBRRNOWOAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1554123-46-4.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0130961.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)