주요 문서
CIAH987ED208
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Amino-5-fluoropyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.11
MDL number:
bp
370.9+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-amino-5-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H5FN2O/c6-3-1-4(9)5(7)8-2-3/h1-2,9H,(H2,7,8)
InChI key
QEDZENLHGZUFBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1003711-04-3.html
Boiling point
370.9+-42.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0130932.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)