주요 문서
CIAH987ED07F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
Iupac Name
(2R)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
JVGVDSSUAVXRDY-MRVPVSSYSA-N
저장 온도
RT, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89919-57-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0119804.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)