주요 문서
CIAH987EC9BE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.21
MDL number:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8N2O2/c15-12(16)9-6-8-4-3-7-2-1-5-13-10(7)11(8)14-9/h1-6,14H,(H,15,16)
InChI key
NKRJTXAQMCUSEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/58457-37-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0099229.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)