주요 문서
CIAH987EC779
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromothiophene-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.05
MDL number:
bp
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
mp
No data available
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H
InChI key
GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/56182-43-5.html
Boiling point
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
Melting Point
No data available
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096797.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)