주요 문서
CIAH987EC3B1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
877.75
MDL number:
Inchi Code
1S/2C11H6F2N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-4,6-7H;1-8H;;/q;;;-1;+1
InChI key
MAJXLEUFVRJYNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Phosphate
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/864163-80-4.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0087750.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)