주요 문서
CIAH987EC150
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
bp
468.4+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-8(9(13)14)6-3-2-5(10)4-7(6)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI key
QNIIYXJKTORVOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1021859-33-5.html
Boiling point
468.4+-25.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0076586.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)