주요 문서
CIAH987EBFD0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.15
MDL number:
bp
193.1C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
2-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H7F6N/c1-4-6(9(13,14)15)2-5(3-7(4)16)8(10,11)12/h2-3H,16H2,1H3
InChI key
KWCSYADBUUUTPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/243128-44-1.html
Boiling point
193.1C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0063166.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)