주요 문서
CIAH987EBA48
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
315.11
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10INO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI key
KHKBULWACPNHSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/623918-49-0.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0047152.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)