주요 문서
CIAH987EB998
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Hydrazinyl-6-(methylthio)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.21
MDL number:
Iupac Name
4-hydrazino-6-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H8N4S/c1-10-5-2-4(9-6)7-3-8-5/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
RVJXEDCPFDONLT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/99469-77-9.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0045658.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)