주요 문서
CH6H8C2C456C
Chem Impex International, Inc.
Boc-cystamine-suc-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
352.48
MDL number:
mp
73 - 77 C
Iupac Name
2,2-dimethyl-4,13-dioxo-3-oxa-8,9-dithia-5,12-diazahexadecan-16-oic acid
Inchi Code
1S/C13H24N2O5S2/c1-13(2,3)20-12(19)15-7-9-22-21-8-6-14-10(16)4-5-11(17)18/h4-9H2,1-3H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)
InChI key
ZDIJUJORRFBJFP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8 C
Purity
99-101%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-cystamine-suc-oh/23103?cid=1
Melting Point
73 - 77 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-cystamine-suc-oh/23103?cid=1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)