주요 문서
CH6458424161
Chem Impex International, Inc.
3-Fmoc-4-diaminobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
374.4
MDL number:
mp
> 237 C (dec.)
Iupac Name
3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-aminobenzoic acid
Inchi Code
1S/C22H18N2O4/c23-19-10-9-13(21(25)26)11-20(19)24-22(27)28-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-11,18H,12,23H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
LRLZBKSOHQLVRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0 - 8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-fmoc-4-diaminobenzoic-acid/20276?cid=1
Melting Point
> 237 C (dec.)
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-fmoc-4-diaminobenzoic-acid/20276?cid=1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)