주요 문서
CH6458423865
Chem Impex International, Inc.
4-Hydroxyphenyl glyoxal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
MDL number:
mp
106-112 C
Iupac Name
(4-hydroxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O3/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-5,10H
InChI key
MTMONFVFAYLRSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-hydroxyphenyl-glyoxal/13611?cid=0
Melting Point
106-112 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-hydroxyphenyl-glyoxal/13611?cid=0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)