주요 문서
CH6371388154
Chem Impex International, Inc.
3,5-Dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-7-3-4-10-9(5-7)8(2)11(6-12)13-10/h3-6H,1-2H3
InChI key
TYIPIMZOCMOZOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow crystalline solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde/17073?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde/17073?cid=0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)