주요 문서
CH6371387898
Chem Impex International, Inc.
N-(1,2-Dimethylpropyl)cyclopropanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.23
MDL number:
Iupac Name
N-(1,2-dimethylpropyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-6(2)7(3)9-8-4-5-8/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
NMZNLAPAPRESJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/n-1-2-dimethylpropyl-cyclopropanamine/16798?cid=0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)