주요 문서
CH6371387378
Chem Impex International, Inc.
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.7
MDL number:
mp
91-99 C
Iupac Name
4-(2-chloro-1,3-thiazol-4-yl)phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C10H8ClNOS/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)9-6-14-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChI key
STQGABPTLYUHSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Off-white powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-chloro-4-4-methoxyphenyl-thiazole/16210?cid=0
Melting Point
91-99 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-chloro-4-4-methoxyphenyl-thiazole/16210?cid=0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)