주요 문서
CH6371387098
Chem Impex International, Inc.
2-[3-(Dimethylamino)phenoxy]acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.25
MDL number:
Iupac Name
2-[3-(dimethylamino)phenoxy]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H15N3O2/c1-13(2)8-4-3-5-9(6-8)15-7-10(14)12-11/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
QKHVJSYEVUWFPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0 - 8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-3-dimethylamino-phenoxy-acetohydrazide/15551?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-3-dimethylamino-phenoxy-acetohydrazide/15551?cid=0