주요 문서
C12H9813BFD5
Chemcia Scientific, LLC
4-Bromo-2-fluoro-6-nitro-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.01
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO4/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(2-3)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
NDJPAWIBZAMBIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=17509
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=17509
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)