주요 문서
C12H94457AB3
Chemcia Scientific, LLC
(4-Nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.14
MDL number:
Iupac Name
[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12(14)15/h1-3,13H,4H2
InChI key
YTSGMLAGABTMQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)