주요 문서
C12H774CD7FC
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.62
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI key
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)