주요 문서
C12H580D8855
Chemcia Scientific, LLC
6-Hydroxy-nicotinic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-4-5-8(12)11-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
ZQMWSXMQDAFZSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5569
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5569
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)