주요 문서
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.43
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
InChI key
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Liquid or Low MP Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)