주요 문서
C12H316CF2FB
Chemcia Scientific, LLC
3-Phenyl-1H-quinazoline-2,4-dithione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.38
MDL number:
Iupac Name
3-phenylquinazoline-2,4(1H,3H)-dithione
Inchi Code
1S/C14H10N2S2/c17-13-11-8-4-5-9-12(11)15-14(18)16(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,18)
InChI key
DJJOAJCVIYRELX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Orange Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8058
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)