주요 문서
C12H316CF0B6
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-8-methoxy-[1,5]naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-8-methoxy-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-13-8-2-3-11-7-4-6(10)5-12-9(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
XDIMNXCQMNDHRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6495
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6495
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)