주요 문서
C12H316CF058
Chemcia Scientific, LLC
1-bromo-3-(4-methoxybenzyloxy)-2-(methoxymethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
337.21
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-((4-methoxybenzyl)oxy)-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C16H17BrO3/c1-18-11-14-15(17)4-3-5-16(14)20-10-12-6-8-13(19-2)9-7-12/h3-9H,10-11H2,1-2H3
InChI key
USBRMRYGIJGYFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6266
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)