주요 문서
C12H316CF03C
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-2-iodo-4-methyl-phenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.04
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-iodo-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7FIN/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
RXURPBBFOXPWTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6205
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6205
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)