주요 문서
C12H316CEFB8
Chemcia Scientific, LLC
8-Fluoro-quinazoline-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.17
MDL number:
Iupac Name
8-fluoro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)13-7(4)10/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI key
OMZWXLZTWRYIJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)