주요 문서
C12H316CEE9A
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloromethyl-benzooxazol-5-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.61
MDL number:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-4-8-11-6-3-5(10)1-2-7(6)12-8/h1-3H,4,10H2
InChI key
RNDNJFRTXVPYJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5149
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5149
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)