주요 문서
C12H316CEDB2
Chemcia Scientific, LLC
1-(2-Chloro-4-fluoro-5-nitro-phenyl)-ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.58
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO3/c1-4(12)5-2-8(11(13)14)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
InChI key
CVSAKTUCZGZYML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4636
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4636
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)