주요 문서
C12H316CED6F
Chemcia Scientific, LLC
2-Cyclohexyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.76
MDL number:
Iupac Name
2-cyclohexyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19N3.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)15-9-12-11(14-15)7-4-8-13-12;/h9-10,13H,1-8H2;1H
InChI key
AXJIZCFTTNBKAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4473
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4473
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)