주요 문서
C12H316CEC25
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.61
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4,11H,1H3
InChI key
ORYSGUZJPYKVEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)