주요 문서
C12H316CEAA8
Chemcia Scientific, LLC
(7-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.61
MDL number:
Iupac Name
(7-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-6-1-2-11-4-7(5-12)10-8(11)3-6/h1-4,12H,5H2
InChI key
VMNAPSCBFLHMFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3031
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3031
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)