주요 문서
C12H316CE8AC
Chemcia Scientific, LLC
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.7
MDL number:
Iupac Name
4-(2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(14)5-7-13-8-6-11;/h1-4,13-14H,5-8H2;1H
InChI key
LZQSFRONGYUCLV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1842
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1842
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)