주요 문서
C12H316CE531
Chemcia Scientific, LLC
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
187.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c11-7-3-5-1-2-8-4-6(5)9-10-7;/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11);1H
InChI key
ZMUZPUHKDDKEDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)