주요 문서
C12H316CE530
Chemcia Scientific, LLC
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-4-9-7-5(8(10)11)2-3-6(7)12-4/h5H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
LXTQNZVLBRIKML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1278
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)