주요 문서
C12H316CE428
Chemcia Scientific, LLC
Acetic acid 5,6,7,8-tetrahydro-quinolin-8-yl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinyl acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-8(13)14-10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
InChI key
QTEIQTRPDDPVKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
85%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colourless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=791
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)