주요 문서
C12H316CE39F
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.04
MDL number:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6(5-12)10-7-3-1-2-4-11(7)8/h1-5H
InChI key
VNMNVHMREWEMQR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=519
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=519
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)