주요 문서
C12H316CE377
Chemcia Scientific, LLC
N-(4,5,6,7-Tetrahydro-benzothiazol-2-yl)-formamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.25
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-ylformamide
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c11-5-9-8-10-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H,9,10,11)
InChI key
XESJDUYKNSPXKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=453
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=453
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)