주요 문서
CH4H8C2C859D
ChemBridge Corporation
4-phenylbutanimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.7
MDL number:
Iupac Name
4-phenylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.ClH/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,8H,4,7,11-12H2;1H
InChI key
GKMGUWIMTFAVNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4059893
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4059893_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)