주요 문서
CH4H53DF6BD9
ChemBridge Corporation
([1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylmethyl)amine tris(trifluoroacetate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
491.22
MDL number:
Iupac Name
oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylmethanamine tris(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C7H7N3O.3C2HF3O2/c8-4-6-10-7-5(11-6)2-1-3-9-7;3*3-2(4,5)1(6)7/h1-3H,4,8H2;3*(H,6,7)
InChI key
IIEGRKVTVXZHEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
3CF3COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110440
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110440_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)