주요 문서
CH4509506653
ChemBridge Corporation
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
Iupac Name
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-3-4-11-5-6(7)1-2-8(9)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI key
PBLPJPWRZAZPGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4058006
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4058006_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)