주요 문서
CH4454669633
ChemBridge Corporation
tert-butyl rac-(3S,4R)-3-amino-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
238.71
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6(10)7(12)5-11;/h6-7,12H,4-5,10H2,1-3H3;1H/t6-,7+;/m0./s1
InChI key
RTJTVYMOCPYEAG-UOERWJHTSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4072089
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4072089_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)