주요 문서
CH4445001627
ChemBridge Corporation
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.67
MDL number:
Iupac Name
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChI key
FKELTSTWLHPFMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044370
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044370_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)