주요 문서
CH4432438583
ChemBridge Corporation
3-(2-oxiranyl)tetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
MDL number:
Iupac Name
3-(2-oxiranyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-2-7-3-5(1)6-4-8-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
HEMSSMIBAFJYAM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4057154
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4057154_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)