주요 문서
CH4424852214
ChemBridge Corporation
N-(2-chlorobenzyl)cyclopropanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.13
MDL number:
Iupac Name
N-(2-chlorobenzyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN.ClH/c11-10-4-2-1-3-8(10)7-12-9-5-6-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
InChI key
HNRHBRQCJHAVOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071411
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071411_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)