주요 문서
CH4424852208
ChemBridge Corporation
2-amino-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.73
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N3O.ClH/c14-12-6-2-1-5-11(12)13(17)16-9-10-4-3-7-15-8-10;/h1-8H,9,14H2,(H,16,17);1H
InChI key
HDJXPLVXGXCCGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071355
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071355_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)