주요 문서
CH4424851697
ChemBridge Corporation
(2-fluorobenzyl)(4-methoxybenzyl)amine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.21
MDL number:
Iupac Name
(2-fluorophenyl)-N-(4-methoxybenzyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H16FNO.BrH/c1-18-14-8-6-12(7-9-14)10-17-11-13-4-2-3-5-15(13)16;/h2-9,17H,10-11H2,1H3;1H
InChI key
OKKPQQNFXRHAMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5567380
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5567380_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)