주요 문서
CH4424851695
ChemBridge Corporation
(2-methoxybenzyl)(2-pyridinylmethyl)amine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.21
MDL number:
Iupac Name
N-(2-methoxybenzyl)(2-pyridinyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C14H16N2O.BrH/c1-17-14-8-3-2-6-12(14)10-15-11-13-7-4-5-9-16-13;/h2-9,15H,10-11H2,1H3;1H
InChI key
LMBZYCUWPRRWBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5567205
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5567205_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)