주요 문서
CH4424851105
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.62
MDL number:
Iupac Name
N-methyl(3-methyl-5-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-5-3-6(4-7-2)9-8-5;/h3,7H,4H2,1-2H3;1H
InChI key
LPAAQOUQIBYDMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100871
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100871_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)