주요 문서
CH4424851083
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.68
MDL number:
Iupac Name
N-methyl(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3O.ClH/c1-11-7-9-12-13-10(14-9)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,11H,7H2,1H3;1H
InChI key
VMTRWBPIDRYMDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100686
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100686_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)